Merck
EZHAGG474
Millipore
EZ-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded green filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
別名:
メンブレンフィルター, 半透過性メンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
gridded filter
gridded green filter
mixed cellulose esters (MCE)
品質水準
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
hydrophilic
individually wrapped
メーカー/製品名
EZ-Pak®
フィルタ直径
47 mm
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type beer
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EZ-Pakフィルターは、混合セルロースエステル(MCE)製で、孔径0.45 μm、緑色、格子入り、直径47 mmです。EZ-Pakフィルターは回収率が高く、一般的な微生物検査に適しています。EZ-Pakメンブレンとディスペンサーは、すぐに使用できる滅菌済みの個別包装されたメンブレンの利点とユニークな取り扱いやすさを組み合わせることで、メンブランフィルター(MF)法の検査用のフィルターの取り扱いを大きく改善します。
アプリケーション
これらのフィルターは化粧品、環境、食品と飲料、および工業QCで使用されています。メンブランフィルター法によるビール、ボトル入りの水、サイダー、スポーツドリンク、およびワインの微生物分析に使用できます。これらのフィルターは、サンプルから酵母およびカビを回収するために、幅広く使用されます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.