戻る
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター
Products
製品区分
filters (10)
ブランド
Millipore (10)
機構・機関
直径(mm)
適合性
品質レベル
疎水性
アプリケーション
色
孔径(µm)
無菌性
滅菌方法
製品の絞り込み
Showing 1-10 of 10
比較する
製品番号
詳細
価格
EZHAWG474
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s), bottled water
表示
価格を表示
MSP000814
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
表示
価格を表示
EZGSWG474
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing
表示
価格を表示
EZAABG474
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded black filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
表示
価格を表示
EZHAWG504
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white filter, gridded filter, General microbiological analysis
表示
価格を表示
EZHAGG474
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded green filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
表示
価格を表示
EZAAWG474
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
表示
価格を表示
EZHABG504
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, black filter, gridded filter, General microbiological analysis
表示
価格を表示
EZHAGG504
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, green filter, gridded filter, General microbiological analysis
表示
価格を表示
EZHCWG474
EZ-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, suitable for bioburden testing