Merck
MZHAWG101
Millipore
Microfil®、EZ-Pak付き®
Microfil® with EZ-Pak®
sample volume 100 mL, ready-to-use, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
別名:
メンブレンろ過システム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
認証
ISO 7704
詳細
General microbiological analysis
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
メーカー/製品名
Microfil® with EZ-Pak®
パラメーター
100 mL sample volume
フィルタ直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
適合性
suitable for microbiology
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Microfil®およびEZ-Pak®は、飲料および飲料水の日常的な微生物学的分析のための、使いやすく、高速かつ正確なシステムです。EZ-Pak®システムとMicrofil®ろ過ユニットを組み合わせれば、利便性と効率を最大限に高められます。Microfil®ろ過システムは、日常的な微生物試験のためのシンプルで信頼性の高いソリューションです。すぐに使用できる100 mL Microfil®ファネルは、孔径0.45 μmの白色格子入りEZパック®フィルターシステム付きで、各検査後の洗浄と滅菌が不要のため、装置の取り扱いを簡単かつ効率的に行って細菌を捕捉できます。Microfil®ファネルのプッシュフィットデザインにより、クランプやO-リングを使わずにマニフォールドサポートにしっかりとシールできます。従来のフィルターホルダーとは異なり、メンブレン/ファネルインターフェースの密封が不完全であることがなくなり、生物の一貫した回収が行えます。
アプリケーション
Microfil®およびEZ-Pak®フィルターは、臨床、化粧品、環境、工業QC、医薬品、食品および飲料産業で使用されています。メンブランフィルター法によるビール、ボトル入りの水、サイダー、スポーツドリンク、およびワインの微生物分析に使用できます。
特徴および利点
  • 便利で使いやすい
  • 滅菌済みですぐに使用できるデバイスで、時間と費用を節約
  • 研究室の作業負荷を軽減
  • 表面積が大きいため迅速なろ過速度
原理
真空
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MZHAWG101:
JBRMZHAWG101:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー