スキップする
ECM554
QCM ECMatrix細胞浸潤アッセイ、24ウェル(8 µm)、蛍光分析
The Cell Invasion Assay Kit kuses a 24 well plate with 8 um pores, which is ideal for evaluation of invasive tumor cells.
別名:
Cell invasion assessment kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Level
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
CHEMICON®細胞浸潤アッセイキットは、浸潤性腫瘍細胞の評価に最適です。 各CHEMICON細胞浸潤アッセイキットには、24サンプルの評価に十分な試薬が含まれています。 このアッセイの定量的性質は、特に薬剤のスクリーニングに有用です。
CHEMICON細胞浸潤アッセイキットは、研究用途のみを意図しており、診断用途や治療用途には使用できません。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞浸潤アッセイキットは、浸潤性腫瘍細胞の評価に最適な8 um孔付き24ウェルプレートです。
Packaging
24アッセイ
Preparation Note
キット材料は2~8°Cで使用期限日まで保存できます。 冷凍しないでください。
Other Notes
滅菌24ウェル細胞浸潤プレートアセンブリ:(部品番号70019) 1プレートあたり12個のECMatrixTMコーティング済みインサートを含む2つの24ウェルプレート(24回のアッセイが可能な1キットあたり合計24個のコーティング済みインサート)。
細胞剥離用溶液:(部品番号90131) 1ボトル - 16 mL
4X細胞融解バッファー:(部品番号90130) 1ボトル - 16 mL
CyQuant GR Dye1:(部品番号90132) 1バイアル - 75 mL
鉗子:(部品番号10203) 各1つ
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ECM551ECM555ECM550
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
すべての関連コンテンツを見る
Roberta M Moretti et al.
International journal of oncology, 33(2), 405-413 (2008-07-19)
Cutaneous melanoma represents the leading cause of skin cancer deaths. The prognosis of highly aggressive, metastatic melanoma is still very poor, due to the resistance of the disseminated tumor to existing therapies. The clarification of the molecular mechanisms regulating melanoma
Bei Wang et al.
Journal of hepatology, 50(3), 528-537 (2009-01-22)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the leading causes of cancer-related death worldwide with poor prognosis associated with tumor invasion and metastasis. The tumor suppressor p53 plays critical roles in tumor development, but there is increasing evidence for its involvement
Kate Lawrenson et al.
Carcinogenesis, 32(10), 1540-1549 (2011-08-24)
The biology underlying early-stage epithelial ovarian cancer (EOC) development is poorly understood. Identifying biomarkers associated with early-stage disease could have a significant impact on reducing mortality. Here, we describe establishment of a three-dimensional (3D) in vitro genetic model of EOC
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
ECM55404053252366406