スキップする
ABK0010
EpoBridge ELISA Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human (Human IgG)
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
antibody form
IgG fraction of antiserum
species reactivity
human (Human IgG)
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
一体何が起きているの?
WGK 1
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
Please refer to KIT Component information
pdsc
Please refer to KIT Component information
prtr
Please refer to KIT Component information
fsl
Please refer to KIT Component information
ishl_indicated
Please refer to KIT Component information
ishl_notified
Please refer to KIT Component information
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)