物質
PVDF
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
steam-in-place compatible
製品種目
Durapore®
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Durapore®
テクニック
sterile filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in.
ろ過面積
0.69 m2
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Device Configuration: カートリッジ
その他情報
Directions for Use
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany