Merck
QGARDT2X1
Milli-Q
Q-Gard®精製カートリッジ
For Milli-Q® Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed
別名:
Q-Gard® T2精製カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
can produce high resistivity water from purification media
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Q-Gard®
抵抗性
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
キャパシティ
≤53 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 34 g NaCl)
適合性
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Q-Gard® T2精製カートリッジは、DI水からイオン性および有機物の汚染物質を微量なレベルまで除去するように設計された交換用カートリッジです。このカートリッジは、抽出可能汚染物質の浸出を最小限に抑えるために、無菌で高純度の材料で構成されています。カートリッジは、微粒子除去用のマイクロフィルター、有機物吸着用の活性炭、およびイオン除去用の混床式イオン交換樹脂を備えます。Q-Gard® T2精製カートリッジは、Milli-Q® Advantage A10 / Reference純水製造装置に使用できます。
アプリケーション
イオン性および有機物の水汚染物質の除去。
特徴および利点
  • Q-Gard® QGARDT2X1精製カートリッジの交換用の純正消耗品。
  • イオン交換樹脂、活性炭、およびデプスろ過技術によりイオン性および有機物の汚染物質を含まない水を生成。
  • 品質証明書のオンライン入手が可能。
構成
脱イオン化のための未使用のイオン交換樹脂
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany