product name
Bovine Collagen Type VI,
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
形状
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
溶解性
water: soluble at 20 °C
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
Formation of collagen gels
Type VI collagen standard
Antigen for antibody production
物理的形状
調製ノート
保管および安定性
法的情報
免責事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.