安全性情報
AP181M
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, AMCA conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.47
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
goat
品質水準
結合体
AMCA
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
アプリケーション
Research Category
二次抗体及びコントロール抗体
Research Sub Category
二重標識用 吸収処理済み二次抗体
Goat anti-Mouse IgG Antibody, AMCA conjugate, Species Adsorbed is an antibody against Mouse IgG for use in IF.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP181M:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paul G Anastasiades et al.
Nature communications, 7, 10584-10584 (2016-02-05)
GABAergic interneurons play key roles in cortical circuits, yet little is known about their early connectivity. Here we use glutamate uncaging and a novel optogenetic strategy to track changes in the afferent and efferent synaptic connections of developing neocortical interneuron