精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
human (immunogen homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACKR1(2532)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
品質
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected DARC in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse brain tissue lysate
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ABN495:
試験成績書(COA)