精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ncf1(17969)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
発生シグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected p47-phox in 10 µg of Raji cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1480:
試験成績書(COA)