ABN26
Anti-iNOS/NOS II Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Nitric oxide synthase, inducible, Inducible NO synthase, Inducible NOS, iNOS, Macrophage NOS, MAC-NOS, NOS type II, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Nos2(18126)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
酸化ストレス
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated iNOS/NOSII from IFNgamma/LPS treated RAW264.7 cell lysate.
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected iNOS/NOS II on 10 µg of IFNgamma/LPS untreated and treated RAW264.7 cell lysates.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
IFNgamma/LPS untreated and treated RAW264.7 cell lysates