ABE1387
Anti-Nuclear factor 1/C Antibody
serum, from rabbit
別名:
Nuclear factor 1 C-type, NF1-C, CCAAT-box-binding transcription factor, CCAAT-box-binding transcription factor, CTF, Nuclear factor I/C, NF-I/C, NFI-C, TGGCA-binding protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, rat, human
テクニック
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NFIC(4782)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA): A representative lot of this antibody has been reported to work in EMSA. See Johansson E.M., et al. (2003) and Kannius-Janson, M., et al. (2002).
品質
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected NFIC isoforms at ~45-55 kDa in a U251 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
その他情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABE1387:
試験成績書(COA)