精製方法
affinity chromatography
交差性
pig, human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys405)
遺伝子情報
mouse ... Ddx4(13206)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
幹細胞研究
エピジェネティクス及び核内機能分子
細胞周期、DNA複製及び修復
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected acetyl-MVH (Lys405) in mouse germ cells (I. Nagamori, Department of Pharmacology, University of California, Irvine).
品質
Dot Blot/Peptide Inhibition Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected acetyl-MVH (Lys405) peptide.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Non-acetylated and acetylated MVH (Lys405)