AB2959
Anti-ADAM 9 Antibody, disintegrin domain
from rabbit
別名:
ADAM metallopeptidase domain 9 (meltrin gamma), a disintegrin and metalloproteinase domain 9 (meltrin gamma), Cellular disintegrin-related protein, Myeloma cell metalloproteinase, Metalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein 9
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADAM12(8038) , ADAM9(8754)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
MMP及び組織メタロプロテアーゼ
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAM 9 in 10 µg of human chondrocyte cell lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human chondrocyte cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2959:
試験成績書(COA)