安全性情報
MAB3034
Sigma-Aldrich
抗DNA抗体、一本鎖、クローン16-19
clone 16-19, Chemicon®, from mouse
別名:
Single-Stranded DNA Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
16-19, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
一本鎖DNA(ssDNA)(ポリ-デオキシチミジン)。ssDNAに対して90%の反応性、dsDNAに対して12%の反応性を示します。
抗原結合プロファイル:
以下への相対結合:
天然DNA 合成ホモポリマー
dsDNA(a) ssDNA(b) poly(dA) poly(dC) poly(dG) poly(dT) poly(dI) poly(dU)
0.03 0.84 0.02 0.11 0.03 1.00 0.03 0.53
a)未変性子ウシ胸腺DNA
b)熱変性子ウシ胸腺DNA
核酸を固相mBSAと合成し、抗DNA抗体とともにインキュベートしました。検討した最高抗体量(精製抗体10 μgまたは培養上清の1:2希釈)における放射性ヨウ素標識プロテインA結合量を測定し、推奨抗原(値を1.0とした)で決定した値と比較して標準化しました。
結合アッセイ
上清を、32P-末端標識した熱変性(ss)DNAまたは二本鎖(ds)DNA制限断片(ヌクレオチド20 pmol、16,000 cpm)と室温で1時間インキュベートした後、過剰なウサギ抗マウスを用いて抗DNA/DNA複合体を沈殿させ、Cherenkov放射線により、結合した[32P]DNAを定量しました。
等電点 = 8.3
免疫原
エピトープ:一本鎖DNA
アプリケーション
ELISA
この抗体は、子ウシ胸腺由来の一本鎖DNAのELISAを用いて評価されます。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗DNA抗体、一本鎖、クローン16-19は、ELISAで使用するためのDNAに対する抗体です。
研究カテゴリー
アポトーシスおよびがん
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
細胞周期、DNA複製および修復
物理的形状
0.1 Mトリス-グリシン(pH 7.4)、150 nM NaCl、0.05% アジ化ナトリウム入り
フォーマット:精製
保管および安定性
保存期間は未希釈液として2~8℃で受領日から最長12カ月間です。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB3034:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclin-dependent kinase regulates the length of S phase through TICRR/TRESLIN phosphorylation.
Sansam, CG; Goins, D; Siefert, JC; Clowdus, EA; Sansam, CL
Genes & Development null
Genome instability and transcription elongation impairment in human cells depleted of THO/TREX.
Dominguez-Sanchez, MS; Barroso, S; Gomez-Gonzalez, B; Luna, R; Aguilera, A
PLoS Genetics null
Therese Wilhelm et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(2), 763-768 (2013-12-19)
Homologous recombination deficient (HR(-)) mammalian cells spontaneously display reduced replication fork (RF) movement and mitotic extra centrosomes. We show here that these cells present a complex mitotic phenotype, including prolonged metaphase arrest, anaphase bridges, and multipolar segregations. We then asked
Vincent Gaggioli et al.
The Journal of cell biology, 204(4), 507-522 (2014-02-19)
Cyclin-dependent kinase (CDK) plays a vital role in proliferation control across eukaryotes. Despite this, how CDK mediates cell cycle and developmental transitions in metazoa is poorly understood. In this paper, we identify orthologues of Sld2, a CDK target that is
Anne Fernandez-Vidal et al.
Nature communications, 5, 4285-4285 (2014-07-06)
Although DNA polymerase θ (Pol θ) is known to carry out translesion synthesis and has been implicated in DNA repair, its physiological function under normal growth conditions remains unclear. Here we present evidence that Pol θ plays a role in