Merck
GF67002757
白金-イリジウム合金、Pt90Ir10
200mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.30mm inside diameter, as drawn
別名:
PT027200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥196,300
¥196,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥196,300
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥196,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 670-027-57
L ×壁厚
200 mm × 0.13 mm
外径 × 内径
0.56 mm × 0.30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)