安全性情報
AB15708A4
Sigma-Aldrich
抗βIIIチューブリン抗体、Alexa Fluor 488結合体 | AB15708A4
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
別名:
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta, 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
詳細
チューブリンは、球状タンパク質の小ファミリーのメンバーの1つであり、重合化して微小管と呼ばれる細胞骨格構造を形成します。チューブリンファミリーの最も一般的なメンバーはα-チューブリンとβ-チューブリンです。α-およびβ-チューブリンサブユニットで通常構成されるチューブリン二量体は、重合して微小管となり大きなポリマーを形成します。ββ-IIIチューブリンは独特な微小管サブユニットで、ほぼ例外なくニューロンで発現することが分かっています。β-IIIチューブリンは、そのユニークな発現パターンにより、これを発現しないグリア細胞など他の脳細胞から神経細胞を識別するためのマーカーとしてしばしば使用されています。ββ-IIIチューブリンは主に軸索伸張内に見られるため、細胞構築マーカーとしても機能します。
特異性
この抗体はβ-IIIチューブリンを認識します。
免疫原
ヒトβIIIチューブリンに相当する合成直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:この抗体は、成体マウス脳に作用することが示されています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
品質
ラットE18皮質細胞で免疫細胞染色により評価。
免疫細胞染色:希釈倍率1:400で使用、ラットE18皮質細胞のβ-IIIチューブリンを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:50 kDa
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBS中のAlexa Fluor 488と結合する精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティー精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラットE18皮質細胞
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB15708A4:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Predrag Kalaba et al.
Biomolecules, 13(9) (2023-09-28)
The high structural similarity, especially in transmembrane regions, of dopamine, norepinephrine, and serotonin transporters, as well as the lack of all crystal structures of human isoforms, make the specific targeting of individual transporters rather challenging. Ligand design itself is also
Jianzhang Hu et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(1), 16-25 (2019-01-03)
To investigate the contribution and mechanism of miRNAs and autophagy in diabetic peripheral neuropathy. In this study, we used streptozotocin (STZ)-induced type I diabetes C57 mice as animal models, and we detected the expression of miR-34c and autophagic intensity in
Xiao Tian et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(7), 2923-2931 (2018-07-20)
The purpose of this study was to explore the effects of pigment epithelium derived factor (PEDF) and PEDF-derived peptides Mer44 and Mer34 on the severity of herpetic simplex keratitis (HSK) in mice. Adult C57BL/6 mice were infected ocularly with the
Emily R Aurand et al.
Stem cell research, 12(1), 11-23 (2013-10-22)
Hydrogels provide a unique tool for neural tissue engineering. These materials can be customized for certain functions, i.e. to provide cell/drug delivery or act as a physical scaffold. Unfortunately, hydrogel complexities can negatively impact their biocompatibility, resulting in unintended consequences.
Zhenzhen Zhang et al.
Molecular vision, 24, 274-285 (2018-04-13)
To investigate the effect and mechanism of proresolving lipid mediator resolvin D1 (RvD1) on the corneal epithelium and the restoration of mechanical sensation in diabetic mice. Type 1 diabetes was induced in mice with intraperitoneal streptozocin injections. The healthy and