主要文書
8.52365
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OPfp
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Ser(tBu)-OPfp, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-serine pentafluorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H24F5NO5
CAS番号:
分子量:
549.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)COC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C28H24F5NO5/c1-28(2,3)38-13-19(26(35)39-25-23(32)21(30)20(29)22(31)24(25)33)34-27(36)37-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,34,36)/t19-/m0/s1
InChI Key
DOUJYVMLNKRFHE-IBGZPJMESA-N
詳細
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of serine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0% (a/a)
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (1 mmol in 6 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3