製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
110-120 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(C)C)F)F
InChI
1S/C26H20F5NO4/c1-12(2)23(25(33)36-24-21(30)19(28)18(27)20(29)22(24)31)32-26(34)35-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17,23H,11H2,1-2H3,(H,32,34)/t23-/m0/s1
InChI Key
TZEGAVSWQUEHAQ-QHCPKHFHSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -25.5 - -20.5 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3