Merck
8.45127
Sigma-Aldrich
Chlorosulfuric acid
≥98% (acidimetric)
別名:
Chlorosulfonic acid, Chlorosulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
EC Index Number:
232-234-6
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Chlorosulfonic acid, Msynthplus
グレード
reagent
蒸気圧
3.08 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (acidimetric)
フォーム
liquid
有効性
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
bp
152 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-80 °C
密度
1.75 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Msynthplus
アプリケーション
Chlorosulfonic acid Msynthplus. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
アナリシスノート
Colour (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (acidimetric)≥ 98.0 %Free SO₃≤ 1.0 %The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1