Merck
8.45113
Sigma-Aldrich
Phosphoryl chloride
Msynthplus
別名:
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
EC Index Number:
233-046-7
bp:
105.3 °C/1013 hPa
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
36 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (argenometric)
フォーム
liquid
有効性
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
105.3 °C/1013 hPa
mp
1-2 °C
密度
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI Key
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Msynthplus
アプリケーション
Phosphoryl chloride Msynthplus. CAS 10025-87-3, EC Number 233-046-7, chemical formula POCl₃.
アナリシスノート
Color (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (argentometric)≥ 99.0 %Identity (IR)passes testThe analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1