Merck
8.45088
Sigma-Aldrich
Ethylamine (70% solution in water)
Msynthplus
別名:
Aminoethane, Monoethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
460 hPa ( 20 °C)
フォーム
solution
自己発火温度
375 °C
有効性
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
転移温度
flash point -26 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.807
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
-26 °C