Merck
8.20024
Sigma-Aldrich
Ethylamine
(70% aqueous solution) for synthesis
別名:
Aminoethane, Monoethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
蒸気圧
460 hPa ( 20 °C)
品質水準
200
300
フォーム
liquid
自己発火温度
375 °C
有効性
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
転移温度
flash point -26 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アプリケーション
  • Exploring the Biomedical Potential of Terpenoid Alkaloids: Discusses the synthesis of terpenoid alkaloids, including the introduction of ethylamine, highlighting their structures and biomedical applications (X Wang, J Xin, L Sun, Y Sun, Y Xu, F Zhao, C Niu, S Liu - Molecules, 2024). Link.
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.812
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
-26 °C