濃度
66.0-72.0% in H2O
密度
0.81 g/mL at 20 °C
SMILES記法
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
InChI Key
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471208-1L:
471208-VAR:
471208-2L:4548173229119
471208-100ML:4548173285399
471208-2.5L:
471208-BULK:
471208-500ML:4548173285382