Merck
8.45017
Sigma-Aldrich
N-Ethyldiisopropylamine
Msynthplus
別名:
N-Ethyldiisopropylamine, N,N-Diisopropylethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NCH2CH3
CAS番号:
分子量:
129.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
230-392-0
蒸気圧
14 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
240 °C
有効性
200-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-6.3 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C in H2O, as an emulsion)
kinematic viscosity
0.88 cSt(20 °C)
bp
127 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 9.5 °C
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI Key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Colour (visual): colourless to yellowish
Appearance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.755 - 0.758
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,1-Dichlorethene: not measurable
Carbon tetrachloride: not measurable
1,2-Dichlorethane: not measurable
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
9.5 °C