主要文書
8.41227
Sigma-Aldrich
N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid
for synthesis
別名:
N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N2O5
CAS番号:
分子量:
190.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
247-530-0
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
powder
溶解性
2.64 g/L
密度
1.5257 g/cm3 at 20.2 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)/p-1
InChI Key
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3