主要文書
8.21980
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
for synthesis
別名:
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 1,4-Butanediammonium dichloride, Putrescine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)4NH2 · 2 HCl
CAS番号:
分子量:
161.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
206-375-9
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
436 Pa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
crystals
expl. lim.
0.7-11.2 % (v/v)
mp
28 °C
転移温度
flash point 45 °C
溶解性
soluble 930 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[N+H3]CCCC[N+H3]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI Key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1