安全性情報
8.20928
Sigma-Aldrich
1-Octene
for synthesis
別名:
1-Octene, 1-Octylene, Caprylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CH2
CAS番号:
分子量:
112.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
203-893-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
17.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
221 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-6.8 % (v/v)
動粘度
0.38 cSt(40 °C)
mp
-102 °C
転移温度
flash point 8 °C
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCC)CCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChI Key
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Catalytic Behavior of Chromium: Investigation of chromium catalysts for selective ethylene oligomerization to 1-Octene, crucial for developing advanced materials and chemicals used in various sectors, including pharmaceuticals (KA Alferov et al., 2017).
  • Analysis of Ethylene/1-Octene Copolymers: Detailed structure analysis of ethylene/1-Octene copolymers synthesized from living coordination polymerization, providing insights into the polymer structure that are critical for developing new materials (W Liu et al., 2014).
  • Phenoxyimine Zr-Catalyzed Polymerizations: Studies on unexpected s-ligand effects in phenoxyimine Zr-catalyzed copolymerizations of ethylene and 1-Octene, relevant for designing catalysts and polymers with specific properties for drug delivery systems (Y Gao et al., 2019).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.714 - 0.715
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F
引火点(℃)
8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体