Merck
N30404
Sigma-Aldrich
1-ノネン
96%
別名:
α-Nonene, 1-Nonylene, 1-n-Nonene, n-Non-1-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,730
25 G
¥33,100
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,730
25 G
¥33,100
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH=CH2
CAS番号:
分子量:
126.24
Beilstein:
1698439
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
4.35 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC=C
InChI
1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3H,1,4-9H2,2H3
InChI Key
JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N30404-VAR:
N30404-5G:
N30404-25G:
N30404-2G:
N30404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Ian Price et al.
Journal of theoretical biology, 374, 83-93 (2015-04-07)
Mortality from influenza infections continues as a global public health issue, with the host inflammatory response contributing to fatalities related to the primary infection. Based on Ordinary Differential Equation (ODE) formalism, a computational model was developed for the in-host response