安全性情報
8.07028
Sigma-Aldrich
Phenyl isothiocyanate
for synthesis
別名:
Phenyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NS
CAS番号:
分子量:
135.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352118
EC Index Number:
203-138-1
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
10 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
転移温度
flash point 87 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体