安全性情報
8.20082
Sigma-Aldrich
Aminoiminomethanesulfinic acid
for synthesis
別名:
Aminoiminomethanesulfinic acid, FormamidinesulfInic acid, Thiourea dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN=C(NH2)SO2H
CAS番号:
分子量:
108.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
217-157-8
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
crystals
有効性
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
反応適合性
reagent type: reductant
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
123 °C (decomposition)
溶解性
27 g/L
密度
1.68 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
850 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(O)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
InChI Key
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1