Merck
S2378
Sigma-Aldrich
コハク酸ナトリウム 二塩基性 六水和物
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
コハク酸 二ナトリウム塩, ブタン二酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥4,200
500 G
¥10,500
1 KG
¥16,500
¥4,200
単価¥5,510割引24%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥4,200
500 G
¥10,500
1 KG
¥16,500
About This Item
化学式:
NaOOCCH2CH2COONa · 6H2O
CAS番号:
分子量:
270.14
Beilstein:
3921044
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
溶解性:
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
¥4,200
単価¥5,510割引24%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
コハク酸ナトリウム二塩基性六水和物は、硝酸亜鉛六水和物とヘキサメチレンテトラミンを用いる低温溶液法により、ZnOナノ粒子の明確な中空ナノバスケット形態(ZnO-HNB)を調製する際の有機添加剤として使用できます。ZnO-HNBは、さらに色素分解のための光触媒としても使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S2378-BULK:
S2378-VAR:
S2378-10MG-KC:
S2378-10MG:
S2378-500G:
S2378-100G:
S2378-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jin Seop Ahn et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-10-03)
Myosin heavy chain (MyHC) isoforms consist of Myh7, Myh2, Myh1, and Myh4, which are expressed in skeletal muscle tissues during postnatal development. These genes influence the contraction⁻relaxation activity in skeletal muscles and are involved in determining muscle composition such as
Oswaldo A Lozoya et al.
Cell reports, 32(11), 108131-108131 (2020-09-17)
Mitochondrial-driven alterations of the epigenome have been reported, but whether they are relevant at the organismal level remains unknown. The viable yellow agouti mouse (Avy) is a powerful epigenetic biosensor model that reports on the DNA methylation status of the
Thamir Alandijany et al.
Journal of neurovirology, 19(6), 537-549 (2013-11-28)
Infection with the challenge virus standard-11 (CVS) strain of fixed rabies virus induces neuronal process degeneration in adult mice after hindlimb footpad inoculation. CVS-induced axonal swellings of primary rodent dorsal root ganglion neurons are associated with 4-hydroxy-2-nonenal protein adduct staining
Jean-Philippe Leduc-Gaudet et al.
The Journal of physiology, 597(7), 1975-1991 (2019-01-08)
Recent evidence suggests that impaired mitophagy, a process in charge of removing damaged/dysfunctional mitochondria and in part regulated by Parkin, could contribute to the ageing-related loss of muscle mass and function. In the present study, we show that Parkin overexpression
Xiao Wei et al.
Cell reports, 32(13), 108207-108207 (2020-10-01)
Diabetic nephropathy (DN) is a major complication of diabetes mellitus and a primary cause of end-stage renal failure. Clinical studies indicate that metabolic surgery improves DN; however, the mechanism remains unclear. Here, we report that Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB) surgery