スキップする
C4418
L-システインスルフィン酸 一水和物
neurotransmitter , powder
別名:
3-スルフィンアラニン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫from市川市大町368
¥34,700
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥57,900
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥88,900
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥157,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO4S · H2O
CAS番号:
分子量:
171.17
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
¥34,700
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
L-システインスルフィン酸 一水和物,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
ADVPTQAUNPRNPO-UHFFFAOYSA-N
Application
L-システインスルフィン酸一水和物はシステイン酸化の蛍光計測で使用されています。
Biochem/physiol Actions
システインスルフィン酸(CSA)は、3-スルフィノアラニンとも呼ばれ、酵素システインジオキシゲナーゼ(CDO)によるシステイン中の硫黄のスルフィン酸への変換によって合成されます。CSAは神経伝達物質機能を持つ推定興奮性アミノ酸(EAA)です。CSAは心血管の機能を制御します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
270881D9378P0878
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)