Merck
1.15474
Supelco
ICP multi-element standard solution I
(19 elements in dilute nitric acid) Certipur®
別名:
Nota 1 A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
テクニック
ICP: suitable
pH
0.1 (20 °C in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
ICP multi-element standard solution I can be used as a calibration standard for quantification of 10 major heavy metals , in water-soluble fraction and Polycyclic aromatic hydrocarbon fraction of oil waste samples by inductively coupled plasma-emission spectrometry (ICP-ES).
アナリシスノート
Ag (Silver): 50 mg/l
Al (Aluminium): 100 mg/l
B (boron): 15 mg/l
Ba (barium): 5 mg/l
Be (beryllium): 1 mg/l
Bi (bismuth): 200 mg/l
Cd (cadmium): 20 mg/l
Co (cobalt): 20 mg/l
Cr (chromium): 25 mg/l
Cu (Copper): 20 mg/l
Fe (iron): 15 mg/l
Ga (Gallium): 150 mg/l
In (Indium): 200 mg/l
Mn (Manganese): 5 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Pb (lead): 200 mg/l
Sr (Strontium): 1 mg/l
Tl (Thallium): 400 mg/l
Zn (Zinc): 20 mg/l
その他情報
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1