主要文書
8.18392
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminopyridine
for synthesis
別名:
3,4-Diaminopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3,4-(NH2)2C5H3N
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
200-220-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
480 °C
有効性
47 mg/kg LD50, oral (Rat)
>200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
217-220 °C
転移温度
flash point 240 °C
溶解性
30 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1cnccc1N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
InChI Key
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3