Merck
522694
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide-d7
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥134,000
¥134,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥134,000
About This Item
化学式:
CD3COND(CD3)
CAS番号:
分子量:
80.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥134,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]N(C(=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i1D3,2D3/hD
InChI Key
OHLUUHNLEMFGTQ-KBKLHOFPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
226.9 °F - closed cup
引火点(℃)
108.3 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
522694-5G:
522694-BULK:
522694-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)