主要文書
8.18100
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenol
for synthesis
別名:
Pentafluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6HF5O
CAS番号:
分子量:
184.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
212-235-8
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Addition Reactions
mp
34-36 °C
転移温度
flash point 72 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChI Key
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup