主要文書
8.16012
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-(-)-Threonine
for synthesis
別名:
(2S,3R)-(-)-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO3
CAS番号:
分子量:
119.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-774-1
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
265-270 °C
溶解性
90 g/L
かさ密度
370 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]C(C(O)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=6 in water): -29.0 - -27.5 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1