Merck
20644
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-threonine
≥98.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,100
¥14,100
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NO3
CAS番号:
分子量:
175.23
Beilstein:
2206127
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,100
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
光学活性
[α]20/D −43±2°, c = 1% in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-5(6(9)7(10)11)12-8(2,3)4/h5-6H,9H2,1-4H3,(H,10,11)/t5-,6+/m1/s1
InChI Key
NMJINEMBBQVPGY-RITPCOANSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20644-BULK-F:
20644-1G-F:
20644-VAR-F:
20644-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sajjad Ahmad et al.
Drug design, development and therapy, 15, 1299-1313 (2021-04-02)
Organocatalytic asymmetric Michael addition is a strong approach for C-C bond formation. The objective of the study is to design molecules by exploiting the efficiency of Michael Adducts. We proceeded with the synthesis of Michael adducts by tailoring the substitution