Merck
T8250
Sigma-Aldrich
D-トレオニン
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
別名:
(2R,3S)-2-アミノ-3-ヒドロキシ酪酸, D-α-アミノ-β-ヒドロキシ酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO3
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
1721643
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
D-トレオニン, ≥98% (TLC)
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder or crystals
テクニック
UHPLC: suitable
white
mp
274 °C
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
InChI Key
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
D-スレオニンは甘味[1]と毒性を持つ化合物です。[2]L-スレオニン脱水素酵素の阻害剤として機能します。[3]
アプリケーション
D-スレオニンは超高性能液体クロマトグラフィー(UHPLC)を使用するアミノ酸ラセミ化の定量分析において、標準ミックスの成分として使用されています。[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T8250-25G:
T8250-100MG:
T8250-VAR:
T8250-100G:
T8250-5G:
T8250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
D-バリン ≥98%
Sigma-Aldrich
855987
D-バリン
D-リシン ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8021
D-リシン
DL-セリン ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
S4375
DL-セリン
Taste Chemistry (2012)
R Contestabile et al.
European journal of biochemistry, 268(24), 6508-6525 (2001-12-12)
Serine hydroxymethyltransferase (SHMT) is a member of the fold type I family of vitamin B6-dependent enzymes, a group of evolutionarily related proteins that share the same overall fold. The reaction catalysed by SHMT, the transfer of Cbeta of serine to
The Journal of Biological Chemistry, 244 (1969)
Alessandro Paiardini et al.
Biochimica et biophysica acta, 1647(1-2), 214-219 (2003-04-11)
Vitamin B(6)-dependent enzymes may be grouped into five evolutionarily unrelated families, each having a different fold. Within fold type I enzymes, L-threonine aldolase (L-TA) and fungal alanine racemase (AlaRac) belong to a subgroup of structurally and mechanistically closely related proteins
Kateryna Fesko et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(22), 5987-5990 (2008-09-02)
The Y265A mutant of alanine racemase (alrY265A) was evaluated as a catalyst for the synthesis of beta-hydroxy-alpha-amino acids. It promotes the PLP-dependent aldol condensation of glycine with a range of aromatic aldehydes. The desired products were obtained with complete stereocontrol