Merck
136891
Sigma-Aldrich
無水シス-1,2,3,6-テトラヒドロフタル酸
95%
別名:
無水シス-4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥6,510
¥6,510
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥6,510
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O3
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
82341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥6,510
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
フォーム
flakes
mp
97-103 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]12CC=CC[C@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6+
InChI Key
KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
cis-1,2,3,6-テトラヒドロフタル酸無水物(THPA)は、次の用途で使用できます。
  • エポキシドの硬化剤。[1][2]
  • ポリマーの熱安定性を強化するためにフリーデル-クラフツアシル化を介してポリスチレンを修飾する際の化学修飾剤。[3]
  • cis-テトラヒドロイソインドール-1,3-ジオン誘導体および環状ジイミドの合成の反応物。[3]
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
312.8 °F - closed cup
引火点(℃)
156 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
136891-VAR:
136891-5G:
136891-1KG:4548173357577
136891-500G:
136891-2.5KG:
136891-BULK:
136891-100G:4548173357560
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Influence of cure schedule and stoichiometry on the dynamic mechanical behaviour of tetrafunctional epoxy resins cured with anhydrides
Guerrero P, et al.
Polymer, 37(11), 2195-2200 (1996)
Polymer networks derived from curing of epoxidised linseed oil: influence of different catalysts and anhydride hardeners
Boquillon N and Fringant C
Polymer, 41(24), 8603-8613 (2000)
Chemical modification of polystyrene?IV. Electrophilic substitution of polystyrene with cis-1, 2, 3, 6 tetrahydrophthalic anhydride
Biswas M and Chatterjee S
European Polymer Journal, 19(4), 317-320 (1983)
Montmorillonite K-10 supported one-pot synthesis of some symmetric diimides and 3a, 4, 7, 7a-tetrahydroisoindole-1, 3-dione derivatives under solvent-free conditions using microwaves
Habibi D and Marvi O
J. Serb. Chem. Soc., 70(4), 579-583 (2005)
Cong Zhang et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 226, 193-204 (2016-02-21)
Stepwise pH-responsive nanoparticle system containing charge reversible pullulan-based (CAPL) shell and poly(β-amino ester) (PBAE)/poly(lactic-co-glycolic acid) (PLAG) core is designed to be used as carriers of paclitaxel (PTX) and combretastatin A4 (CA4) for combining antiangiogenesis and chemotherapy to treat hepatocellular carcinoma