Merck
320447
Sigma-Aldrich
石油エーテル
ACS reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥11,400
¥11,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥11,400
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.07
bp:
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
¥11,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
475 °F
expl. lim.
8 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
acidity, passes test
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
密度
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
石油エーテルは、C5およびC6 炭化水素(ペンタンとヘキサンが主成分)からなる石油留分であり、沸点が低く無極性であるため、実験室用溶媒として一般的に使用されます。
アプリケーション
石油エーテルは、以下を抽出するための溶媒として使用できます:
  • 植物材料や有機混合物などのさまざまなサンプルから非極性化合物を抽出。[1]
  • 海洋Thraustochytrium sp. ONC-T18からカロテノイドを抽出。[2]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-56.2 °F
引火点(℃)
-49 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320447-4X4L:
320447-BULK:
320447-VAR:
320447-1L:4548174002414
320447-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Metal concentration and antioxidant activity of edible mushrooms from Turkey
Sarikurkcu C, et al.
Food Chemistry, 175, 549-555 (2015)
Critical assessment of various techniques for the extraction of carotenoids and co-enzyme Q10 from the thraustochytrid strain ONC-T18
Armenta RE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(26), 9752-9758 (2006)
Gunnar Damgård Nielsen et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 98(2), 115-123 (2006-02-01)
Numerous studies have suggested that long-term occupational exposure to white spirit may cause chronic toxic encephalopathy (WHO 1996). This review summarizes the chronic nervous system effects of white spirit in animal studies during a 30-year period. First, routine histopathology was
P S Tofts et al.
Magnetic resonance imaging, 15(1), 69-75 (1997-01-01)
The selection of a suitable low dielectric constant liquid for radiofrequency coil nonuniformity measurements is described. Measurements of dielectric constant (relative permittivity) were made on a range of candidate liquids. After excluding liquids that were too inflammable or too viscous
S Dauger et al.
Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie, 10(3), 221-223 (2003-06-28)
The Authors report a case of acute White-Spirit poisoning with pulmonary hypertension associated to respiratory distress syndrome. A 14-month-old infant drank an unknown quantity of White-Spirit while his parents were painting. After he spontaneously vomited, he presented a seizure at
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Can this reagent be used for liquid extraction in laboratory settings? My project will be extracting cortisol from blood serum. Will this reagent apply to this?
    1 回答
    1. Hormones such as progesterone and cortisol can be extracted by mixing 0.2 mL of plasma with 5 mL of petroleum ether or diethyl ether. So product 320447-1L can be used for the extraction of cortisol from blood serum.