主要文書
8.07041
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidone
for synthesis
別名:
2-Pyrrolidone, γ-Butyrolactam
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO
CAS番号:
分子量:
85.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
210-483-1
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
0.04 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
395 °C
有効性
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-16.6 % (v/v)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
25.5 °C (External MSDS)
転移温度
flash point 138 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1CCCC1=O
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI Key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.112
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2