安全性情報
8.08518
Sigma-Aldrich
1-Vinyl-2-pyrrolidone
(stabilized with N,N′-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine) for synthesis
別名:
1-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO
CAS番号:
分子量:
111.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-800-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.12 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
240 °C
有効性
1022 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-10 % (v/v)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
13-14 °C
転移温度
flash point 95 °C
溶解性
soluble 52.1 g/L
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • The Promising Potential of Gallium Based Liquid Metals for Energy Storage.: This review discusses the unique properties of Gallium-based liquid metals, including GaInSn alloys, for applications in energy storage systems. Their high conductivity and low viscosity make them ideal for use in flexible electronics and battery technologies (Rehman WU et al., 2024).
  • Liquid Metal Encased in Biomimic Polydopamine Armor to Reinforce Photothermal Conversion and Photothermal Stability.: This study explores the encapsulation of GaInSn liquid metal in polydopamine to enhance photothermal conversion efficiency and stability, showing promise for applications in solar thermal energy and photothermal therapy (Wei W et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
The material is stabilised N,N´di-sec-butyl-p-phenylendiamine. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6