安全性情報
8.07020
Sigma-Aldrich
Aminopropanol
(mixture of isomers) for synthesis
別名:
Aminopropanol, Aminoisopropyl alcohol, Hydroxypropylamine, Isopropanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
75.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-162-7
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
1.93 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
335 °C
有効性
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.9-10.4 % (v/v)
pH
11.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
160 °C
mp
2 °C
転移温度
flash point 71 °C
密度
0.962 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCC(O)C
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI Key
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体