主要文書
8.04537
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzoic acid
for synthesis
別名:
3-Hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(OH)C6H4COOH
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-726-5
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
pH
3 ( in H2O, Aqueous solution)
mp
199-202 °C
転移温度
flash point 220 °C
かさ密度
500 kg/m3
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3