主要文書
8.22312
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid
≥99.0% (acidimetric)
別名:
4-Aminobenzoic acid, PABA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-753-0
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品名
4-Aminobenzoic acid, for synthesis
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
186-189 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
200 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis of Yellow Fluorescence Carbon Dots: 4-Aminobenzoic acid is used to produce yellow fluorescence carbon dots, highlighting its application in vitamin B(12) detection and cell imaging (Zhao et al., 2023).
  • Enhanced Production of 4-Amino-3-Hydroxybenzoic Acid: 4-hydroxybenzoate 3-hydroxylase was engineered to convert glucose into 4-amino-3-hydroxybenzoic acid in Corynebacterium glutamicum, illustrating a biotechnological application of 4-Aminobenzoic acid (Nonaka et al., 2023).
  • Electrochemical Sensor Development: The compound was used to functionalize diazonium salt modified screen-printed graphene electrodes, creating a rapid diagnostic tool for detecting interleukin-6 (IL-6), relevant in sepsis diagnosis (Jesadabundit et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 185 °C
Melting range (upper value): ≤ 188 °C
Identity (IR): passes test
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
339.8 °F
引火点(℃)
171 °C