安全性情報
8.02921
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromohexane
for synthesis
別名:
1,6-Dibromohexane, Hexamethylene bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)6Br
CAS番号:
分子量:
243.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
211-067-2
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
有効性
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-85 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
1.61 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI Key
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体