Merck
251178
Sigma-Aldrich
1,6-Diiodohexane
97%, contains copper as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥12,800
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥12,800
About This Item
化学式:
I(CH2)6I
CAS番号:
分子量:
337.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.5852 (lit.)
bp
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
密度
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
ICCCCCCI
InChI
1S/C6H12I2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI Key
QLIMAARBRDAYGQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,6-Diiodohexane has been used:
  • in preparation of cationic tissue plasminogen activator (t-PA)-containing polyurethane surfaces[1]
  • as solvent additive, to improve the power conversion effciency of polymer/fullerene bulk heterojunction solar cells[2]
  • synthesis of new macrocycles, having 2,4-dihydroxybenzophenone as a connecting unit[3]
  • preparation of a novel ionic electrolyte, 3-(iodohexyl)-1-(3-(triethoxysilyl)propylcarbamoyl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251178-25G:4548173987347
251178-BULK:
251178-VAR:
251178-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhaoqiang Wu et al.
Acta biomaterialia, 7(5), 1993-1998 (2011-01-25)
With the aim of minimizing thrombus formation in blood-contacting devices, tissue plasminogen activator (t-PA)-containing polyurethane (PU) materials have been developed. Cationic PU surfaces were prepared by grafting poly(dimethylaminoethyl methacrylate) and quaternizing the tertiary amino groups with iodomethane or 1,6-diiodohexane or
Novel silane-substituted benzimidazolium iodide as gel electrolyte for dye-sensitized solar cells.
Lee JP, et al.
Electrochimica Acta, 54(18), 4635-4670 (2009)
Synthesis and structure of new cyclophanes containing benzofuran and benzene rings.
Park KK, et al.
Tetrahedron Letters, 41(9), 1393-1396 (2000)
Improving device efficiency of polymer/fullerene bulk heterojunction solar cells through enhanced crystallinity and reduced grain boundaries induced by solvent additives.
Ming-Shin Su et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(29), 3315-3319 (2011-06-15)